Learn More
(1R,7aR)-2,3,5,7a-Tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-carbonsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30413808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413808 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413808 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT28927010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,7aR)-2,3,5,7a-Tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 25471-68-5
Summenformel C9H13NO3
Menge 10 mg
Synonym (1R-trans)-2,3,5,7a-Tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-carboxylic Acid Methyl Ester, 2,3,5,7abeta-Tetrahydro-1alpha-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-carboxylic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-13-9(12)6-2-4-10-5-3-7(11)8(6)10/h2,7-8,11H,3-5H2,1H3/t7-,8-/m1/s1
SMILES COC(=O)C1=CCN2CC[C@@H](O)[C@@H]12
IUPAC-Name Methyl-(7R,8R)-7-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 183.2
Formelmasse 183.0895