Learn More
1R-Dapagliflozin, TRC
Artikelnummer. 30138006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138006 10 mg 10 Milligramm
30132693 5 mg 5 Milligramm
30006048 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138006 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD18537510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373321-04-0
Summenformel C21H25ClO6
Molekulargewicht (g/mol) 408.88
Synonym (2R,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S,6R)-2-[4-Chlor-3-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1R-Dapagliflozin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formelmasse 408.134
Reinheit (%) >95%