Learn More
(1R)-trans-4-[N-Boc-1-aminoethyl]-N-4-pyridinyl-cyclohexancarboxamid (~90% R), TRC
Artikelnummer. 17913715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17913715 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17913715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6188005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R)-trans-4-[N-Boc-1-aminoethyl]-N-4-pyridinyl-cyclohexanecarboxamide
CAS 671816-04-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19H29N3O3
Menge 5 mg
Synonym [(1R)-1-[trans-4-[(4-Pyridinylamino)carbonyl]cyclohexyl]ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-Boc-Y-27632
InChI-Formel InChI=1S/C19H29N3O3/c1-13(21-18(24)25-19(2,3)4)14-5-7-15(8-6-14)17(23)22-16-9-11-20-12-10-16/h9-15H,5-8H2,1-4H3,(H,21,24)(H,20,22,23)/t13-,14?,15?/m1/s1
SMILES C[C@H](C1CCC(CC1)C(=O)NC2=CC=NC=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name tert-butyl N-[(1R)-1-[4-(Pyridin-4-ylcarbamoyl)cyclohexyl]ethyl]carbamat.
Molekulargewicht (g/mol) 347.45
Reinheit (%) >95%