Learn More
(1RS)-1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol (Naproxen Impurity K), TRC
Artikelnummer. 17993995
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17993995 50 mg 50 Milligramm
17985005 25 mg 25 Milligramm
17974935 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26474050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77301-42-9
Summenformel C13H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
Synonym (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol, Naproxen Imp. K (EP)
IUPAC-Name 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1RS)-1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol (Naproxen Impurity K)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3
Formelmasse 202.0994
Reinheit (%) >95%