Learn More
(1RS)-1-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050749
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050749 25 mg 25 Milligramm
17933776 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050749 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0152.160025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(1RS)-1-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
CAS 77301-42-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H14 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol, Naproxen Imp. K (EP), Naproxen USP Related Compound K, Naproxen USP RC K, Naproxen Related Compound K, Naproxen Impurity K
InChI-Formel InChI=1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)O
IUPAC-Name 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
Menge 25 mg
Formelmasse 202.0994 g/mol