Learn More
(1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17991256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17991256 100 mg 100 Milligramm
17931946 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17991256 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0256.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
CAS 42142-52-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H15 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Fluoxetine Hydrochloride Imp. A (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity H, Fluoxetine Hydrochloride Impurity A, Atomoxetine Impurity H, Fluoxetine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
SMILES CNCCC(O)c1ccccc1
IUPAC-Name 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 165.23
Menge 100 mg
Formelmasse 165,1154 g/mol