Learn More
(1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1,4-dicarbonsäure, Mikromol™
Beschreibung
(1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1,4-dicarbonsäure, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid |
| CAS | 2517611-89-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C26 H32 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H32O4/c1-16(2)13-18-5-8-20(9-6-18)26(25(29)30)12-11-22(24(27)28)21-10-7-19(14-17(3)4)15-23(21)26/h5-10,15-17,22H,11-14H2,1-4H3,(H,27,28)(H,29,30)/t22-,26+/m0/s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@@]2(CC[C@H](C(=O)O)c3ccc(CC(C)C)cc23)C(=O)O |
| Mehr anzeigen |