Learn More
(1S)-[1,1'-Binaphthalin]-2,2'-diol, TRC
Artikelnummer. 30331465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331465 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB38702025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
CAS 18531-99-2
Summenformel C20H14O2
Menge 25 g
Synonym [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (S)-, (S)-(-)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (-)-(1S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (-)-1,1'-Bi-2-naphthol, (-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (-)-1,1'-Bis(2-naphthol), (-)-2,2'-Binaphthol, (-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-dinaphthyl, (-)-Bi-beta-naphthol, (-)-Binol, (-)-S-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (1S)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diol, (S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol, (S)-(-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-BINOL, (S)-(-)-Bi-2-naphthol, (S)-(-)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (S)-1,1'-Bi-2,2'-naphthol, (S)-1,1'-Bi-2-naphthol, (S)-1,1'-Binaphthol, (S)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (S)-1,1'-Bis-2-naphthol, (S)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (S)-BINOL, (S)-Binaphthol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
InChI-Formel InChI=1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1c3c(O)ccc4ccccc34
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 286.32
Formelmasse 286.0994