missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1S)-(+)-10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30179837
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179837 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179837 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC175055250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 154335-57-6
Summenformel C12H20O4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.35
Synonym 7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid Ethyl Ester, Ethyl ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate, 10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester
IUPAC-Name ethyl ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate
SMILES O=S(C[C@@]12CC[C@@H](C2(C)C)CC1=O)(OCC)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (1S)-(+)-10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H20O4S/c1-4-16-17(14,15)8-12-6-5-9(7-10(12)13)11(12,2)3/h9H,4-8H2,1-3H3/t9-,12+/m1/s1
Formelmasse 260.11
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.