Learn More
(1S)-(+)-10-Camphersulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30341377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 g
Packungsgröße:
20 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341377 20 g 20 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341377 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17507520G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-(+)-10-Camphorsulfonyl Chloride
CAS 21286-54-4
Summenformel C10 H15 Cl O3 S
Menge 20 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(=O)(=O)Cl)C(=O)C2
IUPAC-Name [(1R,4S)-7,7-Dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 250.74
Formelmasse 250.043