Learn More
(1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-Hydroxyethyl)-6-Fluorochroman, TRC
Artikelnummer. 30136396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136396 5 mg 5 Milligramm
17952765 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136396 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2259355MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129050-27-7
Summenformel C18H20FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 301.36
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, [R-(R*,S*)]-, (αS,2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-2H-1-benzopyran-2-methanol, (-)-(S)-N-Benzyl-2-[(R)-6-fluorochroman-2-yl]-2-hydroxyethanamine, (1S)-1-((2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-[(phenylmethyl)amino]ethanol, 2H-1-Benzopyran-2-methanol 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
IUPAC-Name (1S)-2-(Benzylamino)-1-[(2R)-6-Fluor-3,4-Dihydro-2H-Chromen-2-yl]ethanol
SMILES O[C@@H](CNCc1ccccc1)[C@H]2CCc3cc(F)ccc3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H20FNO2/c19-15-7-9-17-14(10-15)6-8-18(22-17)16(21)12-20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,7,9-10,16,18,20-21H,6,8,11-12H2/t16-,18+/m0/s1
Formelmasse 301.1478