Learn More
(1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-on, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10447782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10447782 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10447782 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 362200010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS 178032-63-8
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H13NO3
MDL-Nummer MFCD01320865
Menge 1 g
Synonym 1s,2r,6s,7r-4,4-dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo 5.2.1.0 2,6 decan-9-one, 3as,4r,7s,7ar-2,2-dimethyltetrahydro-4,7-methano 1,3 dioxolo 4,5-c pyridin-6 3ah-one, 2s,7s,1r,6r-4,4-dimethyl-3,5-dioxa-9-azatricyclo 5.2.1.0<2,6> decan-8-one, 1s,2r,6s,7r-4,4-dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo 5.2.1.0 2 ,? decan-9-one, 4,7-methano-1,3-dioxolo 4,5-c pyridin-6 3ah-one,tetrahydro-2,2-dimethyl-, 3as,4r,7s,7ar
InChI-Schlüssel CSGIROCFQXHTKS-WNJXEPBRSA-N
SMILES CC1(OC2C3CC(C2O1)NC3=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 183.2
PubChem CID 10219706
Formelmasse 183.2
Reinheit (%) 95%,98% e.e
Physikalische Form Nadelähnliche Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.