missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1-S-,2-R)-cis-4-Cyclohexen-1,2-Dicarbonsäure-1-Monomethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7028564
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11465720

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25950.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 88335-93-7 | C9H12O4 | 184.19 g/mol

(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester is used in organic synthesis as a starting material and intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
(1S,2R)-cis-4-Cyclohexen-1,2-Dicarbonsäure 1-Monomethylester wird in der organischen Synthese als Ausgangsmaterial und Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starker Säure und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 88335-93-7
Summenformel C9H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 184.19
MDL-Nummer MFCD00757425,MFCD00075490
InChI-Schlüssel MYYLMIDEMAPSGH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2r-1-methyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 1r,6s-6-methoxycarbonyl cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1r,6s-6-methoxycarbonylcyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, 1r,6s-6-methoxycarbonyl cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, 1s,2r-1-methyl cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate, 1r,6s-6-methoxycarbonyl-1-cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1s,2r-1-methylcis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 2-hydrogen 1-methyl 1s,2r-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 1 r,6s-6-methoxycarbonyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 1r, 2s-2-methoxycarbonylcyclohex-4-ene-1-carboxylic acid
PubChem CID 5325907
IUPAC-Name (1R,6S)-6-Methoxycarbonylcyclohex-3-en-1-carbonsäure
SMILES COC(=O)C1CC=CCC1C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Menge 1 g
Beilstein 5262096
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 184.19
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt