Learn More
(1S,2R)-N-Acetyl Ephedrine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1S,2R)-N-Acetyl Ephedrine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3/t9-,12?/m1/s1 |
| Reinheit (%) | >95% |