Learn More
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan, 98%
Artikelnummer. 10319220 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10319220 250 mg 250 Milligramm
10569263 1 g 1 Gramm
13418518 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10319220 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 310222500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 21436-03-3 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21436-03-3
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00062986,MFCD00063747
InChI-Schlüssel SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
PubChem CID 479307
SMILES NC1CCCCC1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S, 2S)-(+)-1, 2-Diaminocyclohexane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 39.0°C to 45.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 104.0°C to 110.0°C (40.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(NH2)2
Menge 250 mg
Spezifische Drehung + 25.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water.
IUPAC-Name cyclohexane-1,2-diamine
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke