Learn More
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-Ethanediamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine solvation agent, For synthesis of enantiopure ethylenediamines by chirality transfer (condensation with diketones followed by reductive cleavage), Co-catalyst in the Ru catalyzed enantioselective hydrogenation of aromatic ketones, Versatile ligand for the formation of metal complexes.1 Used in the synthesis of chiral tropocoronands which have potential utility in asymmetric catalysis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-Ethandiamin-Solvatisierungsmittel, Zur Synthese von enantiomerenreinen Ethylendiaminen durch Chiralitätsübertragung (Kondensation mit Diketonen gefolgt von reduktiver Spaltung), Co-Katalysator in der Ru-katalysierten enantioselektiven Hydrierung von aromatischen Ketonen, Vielseitiger Ligand zur Bildung von Metallkomplexen.1 Wird bei der Synthese von chiralen Tropocoronanden verwendet, die einen potenziellen Nutzen in der asymmetrischen Katalyse haben.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Es ist luftempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine |
| Schmelzpunkt | 80°C to 84°C |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN3259 |
| Beilstein | 3201645 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Optische Drehung | −102° (c=1 in Methanol) |
| Formelmasse | 212.3 |
| Reinheit (%) | 97% |