Learn More
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propan-1,3-diol, 96%
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (1S, 2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol |
| CAS Min. % | 95.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 160°C to 166°C |
| Farbe | Gelb bis Beige |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 100 g |
| Spezifischer Drehzustand | + 31.00 (20.00°C c=1,6N HCl) |
| Show More |
RUO– Nur für Forschungszwecke