Learn More
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propan-1,3-diol, 96%
Artikelnummer. 10598761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10598761 5 g Glasflasche 5 Gramm
10120611 25 g Glasflasche 25 Gramm
10320944 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10598761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334800050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2964-48-9 | C 9 H 12 N 2 O 4 | 212,2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2964-48-9
Summenformel C9H12N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 212.2
MDL-Nummer MFCD00007359
InChI-Schlüssel OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
PubChem CID 224171
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)N)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S, 2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 166°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung + 31
Synonym 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitro-phenyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, threomine, 1s,2s-2-azanyl-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propaned, 1,3-propanediol,2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, l-threo-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke