Learn More
(1S,2S)-(+)-2 -Amino-1-Phenyl-1,3-Propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10798651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10798651 5 g -
10206151 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10798651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 181490050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28143-91-1 | Molecular Formula: C9H13NO2 | Molecular Weight: 167.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28143-91-1
Summenformel C9H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
MDL-Nummer MFCD00004503
InChI-Schlüssel JUCGVCVPNPBJIG-IUCAKERBSA-N
Synonym 1s,2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, l-+-threo-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-propane-1,3-diol, 1s, 2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-phenyl-, 1s,2s, pubchem6415, s r*,r*-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, s,s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol
PubChem CID 119881
IUPAC-Name (1S,2S)-2-Amino-1-phenylpropan-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S, 2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1, 3-propanediol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(OH)CH(NH2)CH2OH
Menge 5 g
Spezifische Drehung + 35.00
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle