Learn More
(1S,2S)-2-Aminocyclohexancarboxylsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid is used in the preparation of enantiomerically pure beta-amino acids. It is also involved in the synthesis of mono and dihydroxylated derivatives of 2-aminocyclohexanecarboxylic acid by Diels-Alder adduct of ethyl(E)-3-nitroacrylate and furan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(1S,2S)-2 -Aminocyclohexancarbonsäure wird bei der Herstellung von enantiomerenreinen Beta-Aminosäuren verwendet. Es ist auch an der Synthese von Mono- und dihydroxylierten Derivaten von2-aminocyclohexancarbonsäure durch Diels-Alder-Addukt von Ethyl(E)-3-Nitroacrylat und Furan beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid |
| Synonym | 1s,2s-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1s,2s-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1s,2s, 1s,2s-2-aminocyclohexanecarboxylicacid, 1s,2s-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, 2beta-amino-1alpha-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid,2-amino-, 1s,2s, 24716-92-5 1s,2s-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 143.19 |
| Optische Drehung | +77° (c=1 in Water) |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- (1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: (1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid