Learn More
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinandiol, TRC
Artikelnummer. 30412580
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412580 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP45840525G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol
CAS 18680-27-8
Summenformel C10H18O2
Menge 25 g
Synonym (1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, [1S-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (+)-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinane-2,3-diol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol, 2α,3α-Pinanediol
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)[C@@](C)(O)[C@H]1C2
IUPAC-Name (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
Formelmasse 170.1307