Learn More
(1S,2S)-Cyclohexan-1,2-Dicarbonsäure, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478907 1 g 1 Gramm
15439715 250 mg 250 Milligramm
15488907 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52290.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21963-41-7 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
A series of new C2-symmetric (1S,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxamides was synthesized from (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mehrere neue C-2-symmetrische (1S,2S)-Cyclohexan-1,2-dicarboxamide wurden aus (1 S,2-S)-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäure synthetisiert.
Löslichkeit
Löslich in Aceton (fast transparent).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21963-41-7
Summenformel C8H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
MDL-Nummer MFCD00151258,MFCD00001464
InChI-Schlüssel QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2s-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s, 1,2-cyclohexanedicarboxylicacid, 1s,2s, pubchem19269, trans-hexahydrophthalic acid, 1alpha,2beta-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylicacid
PubChem CID 75315
IUPAC-Name (1S,2S)-Cyclohexan-1,2-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCCCC1C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone(almost transparency).
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) ≥98%