Learn More
(1S,2S)-Cyclohexan-1,2-Dicarbonsäure, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
A series of new C2-symmetric (1S,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxamides was synthesized from (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Mehrere neue C-2-symmetrische (1S,2S)-Cyclohexan-1,2-dicarboxamide wurden aus (1 S,2-S)-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäure synthetisiert.
Löslichkeit
Löslich in Aceton (fast transparent).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone(almost transparency). |
| Formelmasse | 172.18 |
| Reinheit (%) | ≥98% |