Learn More
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468886 25 g 25 Gramm
15448886 1 g 1 Gramm
15458886 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64396.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87583-89-9 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
It is employed in the synthesis of 6-substituted 1-oxoindanoyl isoleucine conjugates and modeling studies with the coi1-jaz co-receptor complex of lima bean.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von 6-substituierten 1-Oxoindanoyl-Isoleucin-Konjugaten und Modellierungsstudien mit dem Koi1-Jaz-Co-Rezeptor-Komplex der Limabohne verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren, Luft, Wärme und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Unter inertem Gas lagern. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87583-89-9
Summenformel C8H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 142.246
MDL-Nummer MFCD00671528
InChI-Schlüssel JRHPOFJADXHYBR-YUMQZZPRSA-N
Synonym 1s,2s-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1s,2s-+-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1s,2s-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-bis methylamino cyclohexane, 1s,2s-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane-diamine, 1s,2s-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1s,2s-1,2-cyclohexanediamine, trans-1s,2s-n,n-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine
PubChem CID 13822957
IUPAC-Name (1S,2S)-1-N,2-N-Dimethylcyclohexan-1,2-diamin
SMILES CNC1CCCCC1NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane
Schmelzpunkt 39°C to 44°C
Farbe Braun
Dichte 0.902 g/mL
Flammpunkt 74°C (165°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 4304824
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 142.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest