Learn More
(1S,3R)-(+)-3-(Boc-amino)Cyclopentancarbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469645
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15469645 250 mg 250 Milligramm
15459645 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52194.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261165-05-3
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.276
MDL-Nummer MFCD01320857
InChI-Schlüssel RNJQBGXOSAQQDG-JGVFFNPUSA-N
Synonym 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, +-1s,3r-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-n-boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxy carbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1512529
IUPAC-Name (1S,3R)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,3R)-(+)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 250 mg
Formelmasse 229.28
Optische Drehung +16.0° (c=1 in Methanol)
Reinheit (%) 95%