Learn More
(1S,3R)-(-)-Kampfersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490468 5 g 5 Gramm
15400478 250 mg 250 Milligramm
15480468 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54042.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 560-09-8 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 560-09-8
Summenformel C10H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 200.234
MDL-Nummer MFCD00064937
InChI-Schlüssel LSPHULWDVZXLIL-QUBYGPBYSA-N
Synonym 1s,3r-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, #NAME?, camphoric acid, camphoric acid,-, 1s,3r-camphoric acid, 1s,3r---camphoric acid, 1s,3r-1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1s,3r, l-camphoric acid, d-+-camphoric acid
PubChem CID 219463
IUPAC-Name (1S,3R)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-Dicarbonsäure
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)O)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,3R)-(-)-Camphoric acid
Schmelzpunkt 188°C to 190°C
Menge 5 g
Optische Drehung -48° (c=10 in Ethanol)
Beilstein 1874674
Merck Index 141733
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) 98%