Learn More
(1S,3R)-Camphersäure, TRC
Artikelnummer. 30347654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347654 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347654 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1659001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,3R)-Camphoric Acid
CAS 560-09-8
Summenformel C10 H16 O4
Menge 1 g
Synonym (1S,3R)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, cis-(-)-Camphoric Acid, (-)-Camphoric Acid, L-Camphoric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@H](CC[C@]1(C)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (1S,3R)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-Dicarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
Formelmasse 200.1049