Learn More
(1 S,3 R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentan-1 -carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035043
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15410096 250 mg 250 Milligramm
15400096 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15410096
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52747.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 96443-42-4 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96443-42-4
Summenformel C8H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
MDL-Nummer MFCD04972280
InChI-Schlüssel FVUHGTQDOMGZOT-NTSWFWBYSA-N
Synonym 1s,3r-3-methoxycarbonyl cyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-methoxycarbonyl cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid 1-methyl ester, 1s,3r-cis-3-carbomethoxy cyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-methoxycarbonyl cyclopentancarboxylic acid, 1s,3r-cis-3-carbomethoxy cyclopentane-1-carboxyl, 1,3-cyclopentanedicarboxylicacid,1-methyl ester, 1r,3s, 1r-cis-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid monomethyl ester, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1-methyl ester, 1r,3s
PubChem CID 10888375
IUPAC-Name (1S,3R)-3-Methoxycarbonylcyclopentan-1-carbonsäure
SMILES COC(=O)C1CCC(C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 97%