Learn More
(1S,AlphaS)-trans-Cypermethrin, TRC
Artikelnummer. 30366087
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366087 2.5 mg -
30358732 10 mg -
30354000 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366087 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9890082.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83860-31-5
Summenformel C22H19Cl2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 416.3
Synonym (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl(1S,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate
IUPAC-Name [(S)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1S,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
SMILES CC1(C)[C@@H](C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,alphaS)-trans-Cypermethrin
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20+/m0/s1
Formelmasse 415.0742