missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1S)-(-)-Camphansäurechlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7046385
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11329005

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14148.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 39637-74-6 | C10H13ClO3 | 216.661 g/mol

(1S)-(-)-Camphanic chloride is used as a resolving agent for alcohols as the diastereomeric esters by crystallization or chromatography and as a chiral derivatization reagent for determination of enantiomeric excess of alcohols and amines.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
(1S)-(-)-Camphanchlorid wird als Auflösungsmittel für Alkohole als diastereomere Ester durch Kristallisation oder Chromatographie und als chirales Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung des Enantiomerenüberschusses an Alkoholen und Aminen verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat und Methanol. Es reagiert mit Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2 – 8 °C. Unter Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 39637-74-6
Summenformel C10H13ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 216.661
MDL-Nummer MFCD00135626
InChI-Schlüssel PAXWODJTHKJQDZ-QVDQXJPCSA-N
Synonym 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carbonyl chloride, --1s,4r-camphanoyl chloride, 1s---camphanic acid chloride
PubChem CID 12364938
IUPAC-Name (4S)-1,7,7-Trimethyl-2-Oxo-3-Oxabicyclo[2.2.1]Heptan-4-Carbonylchlorid
SMILES CC1(C2(CCC1(OC2=O)C(=O)Cl)C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (1S)-(-)-Camphanic chloride
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3590860
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol. Reacts with water.
Optische Drehung −18° (c=2 in Carbon Tetrachloride)
Formelmasse 216.67
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt