Learn More
(1S)-(-)-Camphersulfonylimin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415756
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11415756 1 g 1 Gramm
11425756 5 g 5 Gramm
11435756 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20823.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 60886-80-8 | C10H15NO2S | 213.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60886-80-8
Summenformel C10H15NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 213.30
MDL-Nummer MFCD00013315,MFCD00064576
InChI-Schlüssel ZAHOEBNYVSWBBW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,7s-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0<1,5> dec-4-ene-3,3-dione, 1s,7s-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? dec-4-ene-3,3-dione
PubChem CID 45925640
IUPAC-Name 10,10-Dimethyl-3λ⁶-thia-4-azatricyclo[5.2.1.0¹,⁵]dec-4-en-3,3-dion
SMILES CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)N=C1C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-(-)-Camphorsulfonylimine
Schmelzpunkt 226°C to 228°C
Menge 1 g
Beilstein 85296
Formelmasse 213.3
Reinheit (%) ≥98%