Learn More
(1S)-Camphersultam, TRC
Artikelnummer. 30335056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335056 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1751251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-Camphorsultam
CAS 94594-90-8
Summenformel C10H17NO2S
Menge 1 g
Synonym (1S)-(-)-10,2-Camphorsultam, (2R)-Bornane-10,2-sultam, Hexahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole
InChI-Formel InChI=1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N[C@@H]3C2
IUPAC-Name (5R)-10,10-Dimethyl-λ3,6-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decan-3,3-dioxid
Molekulargewicht (g/mol) 215.13
Formelmasse 215.098