Learn More
2-(1,1,1-Tributylstannyl)pyridine, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10762493 1 g Amber Glass Bottle 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10762493 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM05480DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine
CAS 17997-47-6
Dichte 1.15g/mL
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C17H31NSn
MDL-Nummer MFCD00052052
Menge 1 g
Synonym 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
InChI-Schlüssel GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
IUPAC-Name Tributyl(pyridin-2-yl)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 368.152
PubChem CID 607784
Formelmasse 368.15
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch