Learn More
2-[(1,2,3,6,7,8-Hexahydro-4-pyrenyl)carbonyl]benzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[(1,2,3,6,7,8-Hexahydro-4-pyrenyl)carbonyl]benzoic Acid |
| CAS | 855470-22-3 |
| Summenformel | C24H20O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | o-(1,2,3,6,7,8-Hexahydro-5-pyrenylcarbonyl)benzoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H20O3/c25-23(18-8-1-2-9-19(18)24(26)27)20-13-16-7-3-5-14-11-12-15-6-4-10-17(20)22(15)21(14)16/h1-2,8-9,11-13H,3-7,10H2,(H,26,27) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2cc3CCCc4ccc5CCCc2c5c34 |
| IUPAC-Name | 2-(1,2,3,6,7,8-Hexahydropyren-4-carbonyl)benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 356.41 |
| Formelmasse | 356.1412 |