Learn More
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10425712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10425712 250 mg 250 Milligramm
10425902 1 g 1 Gramm
10220595 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10425712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM10833CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 4865-84-3
Summenformel C9H6NO3
Molekulargewicht (g/mol) 176.15
MDL-Nummer MFCD02180388
InChI-Schlüssel BVSIAYQIMUUCRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-1,2-benzisoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzisoxazole-3-acetic acid, 1,2-benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl acetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzoxazol-3-ylacetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl ethanoic acid, nvu, zlchem 388
PubChem CID 301729
SMILES [O-]C(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1, 2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2-(1,2-Benzoxazol-3-yl)essigsäure
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%