Learn More
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-ethanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10432504 250 mg -
10072414 1 g 1 Gramm
10629315 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10432504 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50809CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 6006-82-2
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00666033
InChI-Schlüssel JADSGOFBFPTCHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-ol, 3,4-methylenedioxy phenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, 1,3-benzodioxole-5-ethanol, homopiperonyl alcohol, 3,4-methylenedioxyphenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, benzodioxolylethanol
PubChem CID 2759846
IUPAC-Name 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)ethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%