Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10334422 250 mg 250 Milligramm
10601673 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334422 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC09207CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 337508-62-0
Summenformel C7H3N3S2
Molekulargewicht (g/mol) 193.242
MDL-Nummer MFCD02681895
InChI-Schlüssel HHDWFDQYUFKNCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776292
IUPAC-Name 5-Isothiocyanato-2,1,3-Benzothiadiazol
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2,1,3-benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate, 2,1,3-benzothiadiazol-5-ylisothiocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-isothiocyanato, 2,1,3-benzothiadiazole,5-isothiocyanato, benzo c 1,2,5-thiadiazol-5-isothiocyanate, 5-isothiocyanatobenzo c 1.2.5 thiadiazole
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 97%