Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10552842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10552842 250 mg 250 Milligramm
10049141 1 g 1 Gramm
10732027 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10552842 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC09104CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 5170-68-3
Summenformel C7H4N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 164.182
MDL-Nummer MFCD02681902
InChI-Schlüssel ANVJARPTPIVPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde, tos-bb-1233, 2,1,3-benzothiadiazol-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazol-4-carboxaldehyde, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde
PubChem CID 2776283
IUPAC-Name 2,1,3-Benzothiadiazol-4-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 164.19
Reinheit (%) 95%