Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355359
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11355359
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50377.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73713-79-8
Summenformel C6H3ClN2O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 234.67
MDL-Nummer MFCD00068049
InChI-Schlüssel CXAICGCTHOWKPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo 2,1,3 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-chlorosulfonyl, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonylchloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2735459
IUPAC-Name 2,1,3-Benzothiadiazol-4-Sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=NSN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 145°bis 147 °C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 234.68
Reinheit (%) 97%