Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10262632 250 mg -
10405312 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10262632 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC09204CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 71605-72-6
Summenformel C7H4N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 164.182
MDL-Nummer MFCD00457949
InChI-Schlüssel GEFIFDVQYCPLHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-formylbenzo-2,1,3-thiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-5-carbaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2776290
IUPAC-Name 2,1,3-Benzothiadiazol-5-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 164.19
Reinheit (%) 97%