Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390338
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11390338 2 g 2 Gramm
11380338 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11390338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043730.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
The product is used as an industrial solvent, and pharmaceutical intermediates for organic synthesis and used nitrocellulose and other resin, wax, fatty, dyes and other solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 273-13-2
Summenformel C6H4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 136.172
MDL-Nummer MFCD00005809
InChI-Schlüssel PDQRQJVPEFGVRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym piazthiole, benzisothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazole, benzo c 1,2,5 thiadiazole, 2-thia-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,4-benzo-1,2,5-thiadiazole, 2??,1,3-benzothiadiazole, 2,3-benzothiadiazole, 3,2,5-thiadiazole, benzo-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 67502
IUPAC-Name 2,1,3-Benzothiadiazol
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,1,3-Benzothiadiazole
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Siedepunkt 206°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Menge 2 g
Formelmasse 136.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver