Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10266702
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10266702 1 g 1 Gramm
10632635 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266702 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC09609DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 175609-19-5
Summenformel C7H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.14
MDL-Nummer MFCD04115376
InChI-Schlüssel OKDMFOBEJCALFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethylbenzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-ylmethanol, 4-hydroxymethyl-benzo c 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole-4-methanol, 1,2,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol, benzo c 1,2,5-oxadiazol-4-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795215
IUPAC-Name 2,1,3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC2=NON=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) 97%