Learn More
2-(1,3-Dimethylbutyl)propandisäure-1,3-Diethylester, TRC
Artikelnummer. 30374739
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30374739 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374739 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4735105MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester
CAS 249728-64-1
Summenformel C13H24O4
Menge 5 mg
Synonym (1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid Diethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C13H24O4/c1-6-16-12(14)11(13(15)17-7-2)10(5)8-9(3)4/h9-11H,6-8H2,1-5H3
SMILES CCOC(=O)C(C(C)CC(C)C)C(=O)OCC
IUPAC-Name Diethyl-2-(4-methylpentan-2-yl)propandioat
Molekulargewicht (g/mol) 244.33
Formelmasse 244.1675