Learn More
2-(1,3-Dimethylbutyl)propandisäure-1,3-Diethylester, TRC
Artikelnummer. 30380637
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30380637 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380637 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47351025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester
CAS 249728-64-1
Summenformel C13H24O4
Menge 25 mg
Synonym (1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid Diethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C13H24O4/c1-6-16-12(14)11(13(15)17-7-2)10(5)8-9(3)4/h9-11H,6-8H2,1-5H3
SMILES CCOC(=O)C(C(C)CC(C)C)C(=O)OCC
IUPAC-Name Diethyl-2-(4-methylpentan-2-yl)propandioat
Molekulargewicht (g/mol) 244.33
Formelmasse 244.1675