Learn More
2-(1,3-Dioxo-1,3-Dihydro-2H-Isoindol-2-yl)Ethanesulfonat Kalium, TRC
Artikelnummer. 30376287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376287 1 g
30380142 500 mg
30382835 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30376287 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4879331G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91893-72-0
Summenformel C10H8KNO5S
Molekulargewicht (g/mol) 293.34
SMILES [K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethanesulfonate Potassium
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO5S.K/c12-9-7-3-1-2-4-8(7)10(13)11(9)5-6-17(14,15)16;/h1-4H,5-6H2,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Formelmasse 292.976