Learn More
2-(1,3-Oxazol-5-yl)-anilin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10729413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10729413 1 g 1 Gramm
10639895 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729413 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC35714DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 774238-36-7
Summenformel C9H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 160.176
MDL-Nummer MFCD07772822
InChI-Schlüssel UZPQWOKKMYUKNI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162068
IUPAC-Name 2-(1,3-Oxazol-5-yl)Anilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2-1,3-oxazol-5-yl aniline, 2-5-oxazolyl aniline, 2-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 2-5-oxazolyl, 2-oxazol-5-yl phenylamine, benzenamine,2-5-oxazolyl, 5-2-aminophenyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl phenylamine
Formelmasse 160.18
Reinheit (%) 90%