Learn More
2-(1,4-Diazepan-1-yl)Nicotinonitril, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10671873
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10671873 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10561112 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10671873
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00102CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 352018-97-4
Summenformel C11H14N4
Molekulargewicht (g/mol) 202.261
MDL-Nummer MFCD03086210
InChI-Schlüssel KQOHMUWBQXSUAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,4-diazepan-1-yl nicotinonitrile, 2-1,4-diazepan-1-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,2-hexahydro-1h-1,4-diazepin-1-yl, 2-homopiperazin-1-yl nicotinonitrile, 2-1,4 diazepan-1-yl-nicotinonitrile, 2-1,4-diazaperhydroepinyl pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 2779669
IUPAC-Name 2-(1,4-Diazepan-1-yl)pyridin-3-carbonitril
SMILES C1CNCCN(C1)C2=C(C=CC=N2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1, 4-Diazepan-1-yl)nicotinonitrile
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 202.26
Reinheit (%) 95%