Learn More
2-(1,4-Oxazinan-2-ylmethyl)-1H-Isoindol-1,3(2H)-Dion, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10171432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10171432 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10171432 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL01033DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1, 4-Oxazinan-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1, 3(2H)-dione
CAS 499771-20-9
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C13H14N2O3
Menge 1 g
Synonym 2-morpholin-2-ylmethyl isoindoline-1,3-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl isoindole-1,3-dione, 2-1,4-oxazinan-2-ylmethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-morpholinylmethyl isoindole-1,3-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl benzo c azoline-1,3-dione, 2-morpholin-2-yl methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione
InChI-Schlüssel UXEHWYCZZGPXOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC(CN1)CN2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
IUPAC-Name 2-(Morpholin-2-ylmethyl)isoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 246.266
PubChem CID 2801580
Formelmasse 246.26
Reinheit (%) 90%