Learn More
2-(1-Adamantyl)Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(1-Adamantyl)acetic acid |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | 2-(Adamantan-1-yl)acetat |
| Formelmasse | 194.27 |
| Reinheit (%) | 97% |