Learn More
2-(1-Adamantyl)Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(1-Adamantyl)acetic acid |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 25 g |
| IUPAC-Name | 2-(1-Adamantyl)essigsäure |
| Formelmasse | 194.27 |
| Reinheit (%) | 97% |